Print…
3-Bromo-1H-indazole-6-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR111104-1G OR111104-5G
APOSOR111104-1GEA 87 EUR
APOSOR111104-1G APOSOR111104-5G
3-Bromo-1H-indazole-6-carboxylic acid
3-Bromo-1H-indazole-6-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₅BrN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09263248
Número CAS: 114086-30-5