Print…
2,4-Dichloro-5-chlorosulphonyl-benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR111098-1G OR111098-5G
APOSOR111098-1GEA 102 EUR
APOSOR111098-1G APOSOR111098-5G
2,4-Dichloro-5-chlorosulphonyl-benzoic acid
2,4-Dichloro-5-chlorosulphonyl-benzoic acid
Fórmula: C₇H₃Cl₃O₄S
Peso Molecular: 289.52 g/mol
Ponto de Fusão: 178…180 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00486543
Número CAS: 3740-18-9
UN: 3261
ADR: 8 III