Print…
3-Bromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
OR111096-1G OR111096-5G OR111096-250MG
APOSOR111096-1GEA 87 EUR
APOSOR111096-1G APOSOR111096-5G APOSOR111096-250MG
3-Bromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Fórmula: C₈H₇BrN₂
Número MDL : MFCD02251329
Número CAS: 4805-70-3