Print…
4-tert-Butyl-1,3-thiazole-2-carboxaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR111088-1G OR111088-250MG
APOSOR111088-1GEA 342 EUR
APOSOR111088-1G APOSOR111088-250MG
4-tert-Butyl-1,3-thiazole-2-carboxaldehyde
4-tert-Butyl-1,3-thiazole-2-carboxaldehyde
Fórmula: C₈H₁₁NOS
Ponto de ebulição: 50…52 °C (2 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07381826
Número CAS: 211942-98-2