Print…
2-[(5-Amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)amino]ethanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR111084-1G OR111084-5G
APOSOR111084-1GEA 0 EUR
APOSOR111084-1G APOSOR111084-5G
2-[(5-Amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)amino]ethanol
2-[(5-Amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)amino]ethanol
Fórmula: C₄H₈N₄OS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28347985
Número CAS: 1858241-76-5