Print…
Ethyl 2,5-dichlorothiophene-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR111044-1G OR111044-250MG
APOSOR111044-1GEA 0 EUR
APOSOR111044-1G APOSOR111044-250MG
Ethyl 2,5-dichlorothiophene-3-carboxylate
Ethyl 2,5-dichlorothiophene-3-carboxylate
Fórmula: C₇H₆Cl₂O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06205024
Número CAS: 130562-95-7