N-(2-Bromo-4-isopropylphenyl)thiourea
Fornecedor: Apollo Scientific
OR111042-1G
OR111042-5G
APOSOR111042-1GEA
0
EUR
APOSOR111042-1G
APOSOR111042-5G
N-(2-Bromo-4-isopropylphenyl)thiourea
N-(2-Bromo-4-isopropylphenyl)thiourea
Fórmula:
C₁₀H₁₃BrN₂S Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD18379866 Número CAS: 724426-94-2 |