Print…
1-[2-(Benzyloxy)-5-methylphenyl]ethanone
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-(2-(Benzyloxy)-5-methylphenyl)ethanone
OR111018-1G OR111018-5G
APOSOR111018-1GEA 198 EUR
APOSOR111018-1G APOSOR111018-5G
1-[2-(Benzyloxy)-5-methylphenyl]ethanone
1-[2-(Benzyloxy)-5-methylphenyl]ethanone
Fórmula: C₁₆H₁₆O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12638339
Número CAS: 36808-17-0