Ethyl 4-methylthiophene-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR111015-1G
OR111015-5G
APOSOR111015-1GEA
149
EUR
APOSOR111015-1G
APOSOR111015-5G
Ethyl 4-methylthiophene-2-carboxylate
Ethyl 4-methylthiophene-2-carboxylate
Fórmula:
C₈H₁₀O₂S Peso Molecular: 170.229 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD12025317 Número CAS: 14282-79-2 |