Print…
1,3-Bis(3,4-dichlorophenyl)urea
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,3',4,4'-Tetrachlorocarbanilide
OR11101-1G OR11101-500MG
APOSOR11101-1GEA 102 EUR
APOSOR11101-1G APOSOR11101-500MG
1,3-Bis(3,4-dichlorophenyl)urea
1,3-Bis(3,4-dichlorophenyl)urea
Fórmula: C₁₃H₈Cl₄N₂O
Ponto de Fusão: 281…282 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00171464
Número CAS: 4300-43-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III