Print…
1-Bromo-4-(isopropylthio)benzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR111003-1G OR111003-100MG OR111003-5G
APOSOR111003-1GEA 0 EUR
APOSOR111003-1G APOSOR111003-100MG APOSOR111003-5G
1-Bromo-4-(isopropylthio)benzene
1-Bromo-4-(isopropylthio)benzene
Fórmula: C₉H₁₁BrS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20484423
Número CAS: 70398-89-9