Print…
Ethyl thiophene-2-carboximidoate hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR111000-1G OR111000-5G
APOSOR111000-1GEA 0 EUR
APOSOR111000-1G APOSOR111000-5G
Ethyl thiophene-2-carboximidoate hydrochloride
Ethyl thiophene-2-carboximidoate hydrochloride
Fórmula: C₇H₉NOS·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09953263
Número CAS: 54610-52-5