1-(3-Nitrophenyl)pyrrolidine
Fornecedor: Apollo Scientific
OR110999-1G
OR110999-10G
APOSOR110999-1GEA
0
EUR
APOSOR110999-1G
APOSOR110999-10G
1-(3-Nitrophenyl)pyrrolidine
1-(3-Nitrophenyl)pyrrolidine
Fórmula:
C₁₀H₁₂N₂O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD02940746 Número CAS: 132993-20-5 |