Print…
4-Bromophenyl 3-bromopropyl ether
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-4-(3-bromopropoxy)benzene
OR110997-1G OR110997-10G OR110997-5G
APOSOR110997-1GEA 92.8 EUR
APOSOR110997-1G APOSOR110997-10G APOSOR110997-5G
4-Bromophenyl 3-bromopropyl ether
4-Bromophenyl 3-bromopropyl ether
Fórmula: C₉H₁₀Br₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00596633
Número CAS: 7497-87-2