N-[4-(4-Bromophenoxy)benzyl]-N-methylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
OR110981-1G
OR110981-5G
APOSOR110981-1GEA
198
EUR
APOSOR110981-1G
APOSOR110981-5G
N-[4-(4-Bromophenoxy)benzyl]-N-methylamine
N-[4-(4-Bromophenoxy)benzyl]-N-methylamine
Fórmula:
C₁₄H₁₄BrNO Peso Molecular: 292.171 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD11607780 Número CAS: 1082875-57-7 |