2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropan-1-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
OR110975-1G
OR110975-5G
APOSOR110975-1GEA
248
EUR
APOSOR110975-1G
APOSOR110975-5G
2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropan-1-ol
2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropan-1-ol
Fórmula:
C₁₀H₁₃ClO₂ Peso Molecular: 200.662 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD16304933 Número CAS: 14200-96-5 |