Print…
1,3-Benzoxazole-5-carbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR110970-1G OR110970-250MG
APOSOR110970-1GEA 232 EUR
APOSOR110970-1G APOSOR110970-250MG
1,3-Benzoxazole-5-carbonitrile
1,3-Benzoxazole-5-carbonitrile
Fórmula: C₈H₄N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16817443
Número CAS: 132227-01-1