Print…
5-Ethoxy-2-nitroaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR110956-1G OR110956-5G
APOSOR110956-1GEA 21.9 EUR
APOSOR110956-1G APOSOR110956-5G
5-Ethoxy-2-nitroaniline
5-Ethoxy-2-nitroaniline
Fórmula: C₈H₁₀N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01830799
Número CAS: 27076-16-0