Print…
Ethyl (3-amino-4-hydroxyphenyl)acetate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR110954-1G OR110954-250MG
APOSOR110954-1GEA 662 EUR
APOSOR110954-1G APOSOR110954-250MG
Ethyl (3-amino-4-hydroxyphenyl)acetate
Ethyl (3-amino-4-hydroxyphenyl)acetate
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00230584
Número CAS: 86818-19-1