Print…
Ethyl (4-hydroxy-3-nitrophenyl)acetate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR110951-1G OR110951-5G OR110951-250MG
APOSOR110951-1GEA 58 EUR
APOSOR110951-1G APOSOR110951-5G APOSOR110951-250MG
Ethyl (4-hydroxy-3-nitrophenyl)acetate
Ethyl (4-hydroxy-3-nitrophenyl)acetate
Fórmula: C₁₀H₁₁NO₅
Peso Molecular: 225.198 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00224669
Número CAS: 183380-81-6