Print…
5-Bromo-4-methyl-7-nitro-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR110944-1G OR110944-5G
APOSOR110944-1GEA 0 EUR
APOSOR110944-1G APOSOR110944-5G
5-Bromo-4-methyl-7-nitro-1H-indazole
5-Bromo-4-methyl-7-nitro-1H-indazole
Fórmula: C₈H₆BrN₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD26939176
Número CAS: 1858255-52-3