Print…
Ethyl 7-bromo-5-chlorobenzo[b]furan-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR110908-1G OR110908-5G
APOSOR110908-1GEA 191 EUR
APOSOR110908-1G APOSOR110908-5G
Ethyl 7-bromo-5-chlorobenzo[b]furan-2-carboxylate
Ethyl 7-bromo-5-chlorobenzo[b]furan-2-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₈BrClO₃
Peso Molecular: 303.536 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28040507
Número CAS: 1823331-46-9