Print…
Ethyl 5-bromo-6-hydroxynicotinate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR110893-1G OR110893-5G OR110893-10G
APOSOR110893-1GEA 161 EUR
APOSOR110893-1G APOSOR110893-5G APOSOR110893-10G
Ethyl 5-bromo-6-hydroxynicotinate
Ethyl 5-bromo-6-hydroxynicotinate
Fórmula: C₈H₈BrNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02325626
Número CAS: 169773-94-8