Print…
3-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]aniline
Fornecedor: Apollo Scientific
OR110891-1G OR110891-5G
APOSOR110891-1GEA 0 EUR
APOSOR110891-1G APOSOR110891-5G
3-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]aniline
3-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]aniline
Fórmula: C₁₂H₁₉N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06804545
Número CAS: 198281-55-9