Print…
2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR110882-1G OR110882-5G
APOSOR110882-1GEA 81.2 EUR
APOSOR110882-1G APOSOR110882-5G
2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoic acid
2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoic acid
Fórmula: C₁₂H₁₃NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04353248
Número CAS: 950252-65-0