Print…
Ethyl 2-(methylthio)-4-phenylpyrimidine-5-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR110866-1G OR110866-5G
APOSOR110866-1GEA 186 EUR
APOSOR110866-1G APOSOR110866-5G
Ethyl 2-(methylthio)-4-phenylpyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 2-(methylthio)-4-phenylpyrimidine-5-carboxylate
Fórmula: C₁₄H₁₄N₂O₂S
Peso Molecular: 274.338 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14897193
Número CAS: 77995-06-3