Print…
5,6-Dinitro-1,3-benzodioxole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR110861-1G OR110861-250MG
APOSOR110861-1GEA 313 EUR
APOSOR110861-1G APOSOR110861-250MG
5,6-Dinitro-1,3-benzodioxole 95%
5,6-Dinitro-1,3-benzodioxole
Fórmula: C₇H₄N₂O₆
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04973596
Número CAS: 7748-59-6