Print…
1-Bromo-2-(2,2-diethoxyethoxy)benzene
Fornecedor: Apollo Scientific
OR110847-1G OR110847-5G OR110847-10G
APOSOR110847-1GEA 0 EUR
APOSOR110847-1G APOSOR110847-5G APOSOR110847-10G
1-Bromo-2-(2,2-diethoxyethoxy)benzene
1-Bromo-2-(2,2-diethoxyethoxy)benzene
Fórmula: C₁₂H₁₇BrO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18848576
Número CAS: 253429-15-1