Print…
Ethyl 7-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR110806-1G OR110806-250MG
APOSOR110806-1GEA 522 EUR
APOSOR110806-1G APOSOR110806-250MG
Ethyl 7-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Ethyl 7-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₉BrN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22370023
Número CAS: 1355170-90-9