Print…
Methyl 4-bromo-1H-benzimidazole-6-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR110783-1G OR110783-250MG
APOSOR110783-1GEA 0 EUR
APOSOR110783-1G APOSOR110783-250MG
Methyl 4-bromo-1H-benzimidazole-6-carboxylate
Methyl 4-bromo-1H-benzimidazole-6-carboxylate
Fórmula: C₉H₇BrN₂O₂
Ponto de Fusão: 256…259 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22421935
Número CAS: 1354756-19-6