Print…
Ethyl thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR110773-1G OR110773-5G
APOSOR110773-1GEA 192 EUR
APOSOR110773-1G APOSOR110773-5G
Ethyl thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylate
Ethyl thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylate
Fórmula: C₉H₈O₂S₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06803452
Número CAS: 201004-08-2