Print…
Ethyl 3-amino-4-methoxybenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR110702-1G OR110702-5G
APOSOR110702-1GEA 79.9 EUR
APOSOR110702-1G APOSOR110702-5G
Ethyl 3-amino-4-methoxybenzoate
Ethyl 3-amino-4-methoxybenzoate
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017267
Número CAS: 16357-44-1