Print…
4-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR110698-1G OR110698-5G
APOSOR110698-1GEA 288 EUR
APOSOR110698-1G APOSOR110698-5G
4-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)benzoic acid
4-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)benzoic acid
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂O₃
Peso Molecular: 206.198 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11505356
Número CAS: 167626-55-3