Print…
N'-Hydroxy-4-propoxybenzenecarboximidamide
Fornecedor: Apollo Scientific
OR110686-1G OR110686-5G
APOSOR110686-1GEA 112 EUR
APOSOR110686-1G APOSOR110686-5G
N'-Hydroxy-4-propoxybenzenecarboximidamide
N'-Hydroxy-4-propoxybenzenecarboximidamide
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂O₂
Peso Molecular: 194.23 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05664423
Número CAS: 145259-49-0