Print…
2-Phenyl-2-azaspiro[4.4]nonane-1,3-dione
Fornecedor: Apollo Scientific
OR110662-1G OR110662-5G
APOSOR110662-1GEA 248 EUR
APOSOR110662-1G APOSOR110662-5G
2-Phenyl-2-azaspiro[4.4]nonane-1,3-dione
2-Phenyl-2-azaspiro[4.4]nonane-1,3-dione
Fórmula: C₁₄H₁₅NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20037419
Número CAS: 856068-76-3