Print…
2,4-Dimethyl-1,3-thiazole-5-sulphonamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR110617-1G OR110617-5G
APOSOR110617-1GEA 198 EUR
APOSOR110617-1G APOSOR110617-5G
2,4-Dimethyl-1,3-thiazole-5-sulphonamide
2,4-Dimethyl-1,3-thiazole-5-sulphonamide
Fórmula: C₅H₈N₂O₂S₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00178766
Número CAS: 80466-90-6