Print…
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR110615-1G OR110615-250MG
APOSOR110615-1GEA 207 EUR
APOSOR110615-1G APOSOR110615-250MG
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
Fórmula: C₉H₁₀OS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16631271
Número CAS: 57021-53-1