Print…
tert-Butyl 4-[2-(3-bromophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR110584-1G OR110584-5G
APOSOR110584-1GEA 0 EUR
APOSOR110584-1G APOSOR110584-5G
tert-Butyl 4-[2-(3-bromophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-[2-(3-bromophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Fórmula: C₁₇H₂₅BrN₂O₃
Peso Molecular: 385.296 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11973601
Número CAS: 1227954-64-4