Print…
1-(4-Acetylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR110574-1G OR110574-5G OR110574-10G
APOSOR110574-1GEA 0 EUR
APOSOR110574-1G APOSOR110574-5G APOSOR110574-10G
1-(4-Acetylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-(4-Acetylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₃H₁₃NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01571218
Número CAS: 100394-11-4