Print…
4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: {4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]phenyl}methanol, 4-(tert-Butyl)-4'-(hydroxymethyl)diphenyl ether
OR110523-1G OR110523-5G
APOSOR110523-1GEA 296 EUR
APOSOR110523-1G APOSOR110523-5G
4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzyl alcohol
4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzyl alcohol
Fórmula: C₁₇H₂₀O₂
Ponto de Fusão: 50…52 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12469075
Número CAS: 1037141-25-5