Print…
4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR110518-1G OR110518-5G
APOSOR110518-1GEA 0 EUR
APOSOR110518-1G APOSOR110518-5G
4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzaldehyde
4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzaldehyde
Fórmula: C₁₇H₁₈O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08446988
Número CAS: 108934-20-9