Print…
4-(4-Methylphenoxy)benzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-(p-Tolyloxy)benzaldehyde
OR110516-1G OR110516-5G
APOSOR110516-1GEA 186 EUR
APOSOR110516-1G APOSOR110516-5G
4-(4-Methylphenoxy)benzaldehyde
4-(4-Methylphenoxy)benzaldehyde
Fórmula: C₁₄H₁₂O₂
Peso Molecular: 212.244 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06496533
Número CAS: 61343-83-7