Print…
[2-(4-Methylphenoxy)phenyl]methanol
Fornecedor: Apollo Scientific
OR110504-1G OR110504-5G
APOSOR110504-1GEA 248 EUR
APOSOR110504-1G APOSOR110504-5G
[2-(4-Methylphenoxy)phenyl]methanol
[2-(4-Methylphenoxy)phenyl]methanol
Fórmula: C₁₄H₁₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02102517
Número CAS: 25562-89-4