Print…
Methyl 5-bromo-2,4-dichlorobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR110486-1G OR110486-250MG
APOSOR110486-1GEA 277 EUR
APOSOR110486-1G APOSOR110486-250MG
Methyl 5-bromo-2,4-dichlorobenzoate
Methyl 5-bromo-2,4-dichlorobenzoate
Fórmula: C₈H₅BrCl₂O₂
Ponto de Fusão: 72…74 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12032203
Número CAS: 1305712-91-7