Print…
4-(Oct-1-yl)benzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: [4-(Oct-1-yl)phenyl]methanol
OR110470-1G OR110470-5G
APOSOR110470-1GEA 212 EUR
APOSOR110470-1G APOSOR110470-5G
4-(Oct-1-yl)benzyl alcohol
4-(Oct-1-yl)benzyl alcohol
Fórmula: C₁₅H₂₄O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06202723
Número CAS: 40016-25-9