Print…
2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinamide
Fornecedor: Apollo Scientific
OR110450-1G OR110450-250MG
APOSOR110450-1GEA 207 EUR
APOSOR110450-1G APOSOR110450-250MG
2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinamide
2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinamide
Fórmula: C₁₀H₁₃N₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18384920
Número CAS: 1378457-21-6