Print…
Ethyl 2-methyl-3-nitrobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR110420-25G OR110420-100G
APOSOR110420-25GEA 0 EUR
APOSOR110420-25G APOSOR110420-100G
Ethyl 2-methyl-3-nitrobenzoate
Ethyl 2-methyl-3-nitrobenzoate
Fórmula: C₁₀H₁₁NO₄
Ponto de Fusão: 34…36 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07359723
Número CAS: 59382-60-4