Print…
4-(Hydrazinocarbonyl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR110418-1G OR110418-250MG
APOSOR110418-1GEA 168 EUR
APOSOR110418-1G APOSOR110418-250MG
4-(Hydrazinocarbonyl)benzoic acid
4-(Hydrazinocarbonyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₈N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041381
Número CAS: 46206-74-0