Print…
3-Bromo-5-methoxy-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR110396-1G OR110396-250MG
APOSOR110396-1GEA 224 EUR
APOSOR110396-1G APOSOR110396-250MG
3-Bromo-5-methoxy-1H-indazole
3-Bromo-5-methoxy-1H-indazole
Fórmula: C₈H₇BrN₂O
Peso Molecular: 227.058 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07781660
Número CAS: 885519-30-2