Print…
Methyl 2-acetyl-2H-indazole-5-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR110307-250MG OR110307-5G
APOSOR110307-250MGEA 92.8 EUR
APOSOR110307-250MG APOSOR110307-5G
Methyl 2-acetyl-2H-indazole-5-carboxylate
Methyl 2-acetyl-2H-indazole-5-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₁₀N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14635903
Número CAS: 1308649-95-7